¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Kits para purificación de DNA genómico
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
For high-quality genomic DNA purification starting materials will need special lysis conditions and might contain extremely low concentrations of DNA, or high levels of inhibitors. VWR’s portfolio offers just the right solution for almost any sample type, including cells or tissues from various animals or plants, biological liquids, forensic specimens, stool or soil samples. Purified DNA gathered from these kits is suitable for direct use in all common molecular biology applications, such as PCR, restriction digestion, cloning, hybridization, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"81"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (1.01193.0001)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Nucleic Acid Purification, Kit para purificación de DNA genómico, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para DNA sanguíneo E.Z.N.A.® proporciona aislamiento de DNA total y rápido a partir de hasta 250 µl de sangre completa con anticoagulante ...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El Kit para DNA tisular E.Z.N.A.® ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento de DNA a partir de una gran variedad de orígenes de...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El Kit de ADN sanguíneo E.Z.N.A.® SQ II está diseñado para la purificación directa de ADN genómico de alto peso molecular a partir de cantidades varia...
UOM:  1 * 50 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The E.Z.N.A.® Plant DNA DS Mini Kit is designed for efficient recovery of genomic DNA up to 30 kb in size from fresh, frozen, or dried plant tissue sa...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para DNA de plantas E.Z.N.A.® está diseñado para el aislamiento rápido y fiable para DNA celular total de alta calidad a partir de una gran var...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para DNA de plantas E.Z.N.A.® HP está diseñado para la recuperación eficaz para DNA genómico de hasta 60 kb de tamaño a partir de muestras...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para DNA de moluscos E.Z.N.A.® se ha diseñado para la purificación eficaz para DNA genómico de moluscos, artrópodos, platelmintos, nemátodos y ...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 81
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Siguiente