¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
kits-de-purificacion
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"164"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (1.01193.0001)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Nucleic Acid Purification, Kit para purificación de DNA genómico, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® I está diseñado para aislar hasta 30 µg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 1 a 5 ml de culti...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para DNA sanguíneo E.Z.N.A.® proporciona aislamiento de DNA total y rápido a partir de hasta 250 µl de sangre completa con anticoagulante ...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para RNA total E.Z.N.A.® I proporciona un método rápido y sencillo para aislar hasta 100 µg de RNA total a partir de células eucariotas cultiva...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El Kit de ADN sanguíneo E.Z.N.A.® SQ II está diseñado para la purificación directa de ADN genómico de alto peso molecular a partir de cantidades varia...
UOM:  1 * 50 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El Kit para DNA tisular E.Z.N.A.® ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento de DNA a partir de una gran variedad de orígenes de...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The E.Z.N.A.® Plant DNA DS Mini Kit is designed for efficient recovery of genomic DNA up to 30 kb in size from fresh, frozen, or dried plant tissue sa...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para DNA de plantas E.Z.N.A.® está diseñado para el aislamiento rápido y fiable para DNA celular total de alta calidad a partir de una gran var...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 164
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente