Esta buscando: Células competentes
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: AGILENT
Descripción: Tackle two common bacterial gene expression hurdles: protein insolubility and codon bias.
Numero del catalogo: (AGLS200247)
Proveedor: AGILENT
Descripción: SCS110 competent cells for generating unmethylated DNA improve quality and yield of miniprep DNA.
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (AGLS200134)
Proveedor: AGILENT
Descripción: Easily induce and express phosphorylated proteins, which can be used to screen expression libraries, to affinity purify or blot proteins that interact...
UOM: 1 * 1 mL
Proveedor: AGILENT
Descripción: BL21 competent cells are an all-purpose strain for high-level protein expression and easy induction.
Numero del catalogo: (AGLS200231)
Proveedor: AGILENT
Descripción: SCSI supercompetent and DH5α competent cells are classic E. coli strains engineered for competence.
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (AGLS230246)
Proveedor: AGILENT
Descripción: Protein Expression competent cell packs efficiently test multiple strains for expression.
UOM: 1 * 1 kt
Proveedor: AGILENT
Descripción: XL1 and XL2-Blue Competent Cells are versatile for routine cloning and allow blue-white colour screening for high efficiency cloning of methylated DNA...
Proveedor: AGILENT
Descripción: High efficiency competent cells in convenient packaging designed to satisfy higher throughput requirements.
Numero del catalogo: (AGLS200172)
Proveedor: AGILENT
Descripción: ABLE Competent Cells for toxic clones reduce copy number four to ten fold compared to the XL1-Blue strain.
UOM: 1 * 1 mL
Proveedor: AGILENT
Descripción: SURE 2 competent cells are ideal for routine cloning of DNA with secondary structures.
Proveedor: AGILENT
Descripción: XL10-Gold ultracompetent cells transform large plasmids and ligated DNA with highest efficiency.
Proveedor: AGILENT
Descripción: JM Competent Cells are recombination- and E. coli K12 restriction-proficient.
Numero del catalogo: (AGLS200159)
Proveedor: AGILENT
Descripción: Achieve the highest transformation efficiencies available when cloning large plasmids and ligated DNA.
UOM: 1 * 5 UN
Numero del catalogo: (AGLS200123)
Proveedor: AGILENT
Descripción: Phage display libraries from electroporation-competent cells with high transformation efficiency.
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: AGILENT
Descripción: BJ5183 electroporation competent cells are a recombination proficient bacterial strain.
Numero del catalogo: (AGLS200129)
Proveedor: AGILENT
Descripción: XL-1 Red Competent Cells are ideal for introducing random mutations into a cloned gene of interest.
UOM: 1 * 1 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom