Kit para RNA de plantas E.Z.N.A.®
Proveedor: Omega Bio-Tek
R6827-02EA 1120 EUR
R6827-02 R6827-00 R6827-01
Kit para RNA de plantas E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit para RNA de plantas E.Z.N.A.® proporciona un método rápido y sencillo para aislar RNA total en una amplia variedad de muestras vegetales. Este kit incluye una columna homogeneizadora para la filtración y homogeneización de lisados de células vegetales viscosos mediante centrifugación en combinación con la columna de centrifugación de RNA HiBind® para la purificación de RNA. Todos los contaminantes, incluidos los polisacáridos y compuestos fenólicos, se eliminan de forma eficaz. El RNA purificado se puede usar para la mayoría de las aplicaciones posteriores, como RT-PCR, análisis de transferencia tipo Northern, visualización diferencial y selección de RNA poli(A)+.
  • RNA de alta calidad en 30 minutos
  • Sin extracciones orgánicas
  • RNA purificado apto para la mayoría de las aplicaciones