VWR®, Monos de trabajo para salas limpias resistentes a productos químicos, tipo 4/5/6
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
113-8235EA 713 EUR
113-8235 113-8236 113-8233 113-8234 113-8231 113-8232
VWR®, Monos de trabajo para salas limpias resistentes a productos químicos, tipo 4/5/6
Prendas desechables
Mono desechable y antiestático fabricado con una película microporosa, con una malla de nylon entre la película y el sustrato, que da al material una resistencia adicional.
  • Capucha
  • Cierre de cremallera con solapa
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Costuras selladas con cinta verde oscuro (a prueba de líquidos)
  • Antiestático
  • Empaquetado individualmente
Esta prenda transpirable ofrece protección contra el polvo químico, los aerosoles de pintura, el amianto y otras partículas transportadas por el aire. Puede utilizarse en cualquier entorno no peligroso en el que se requiera protección contra la suciedad, la mugre, las salpicaduras y los derrames.
Ideal para su uso en entornos críticos (IEST-RP-CC003.3 - Nivel I). Adecuado para su uso en entornos de salas limpias de clase ISO 7 + 8.
Peso: 60 g/m²
Certificaciones: EN 340, EN 1149-5, EN 14065:2005+A1:2009 (Tipo 4), EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Tipo 6), EN 1073-2:2002, EN 14126:2003; Cat. III