Diacetato de 4,4'-isopropilidendifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB1286-500GEA 227 EUR
TCIAB1286-500G TCIAB1286-25G
Diacetato de 4,4'-isopropilidendifenilo ≥98.0% (por GC)
Diacetato de 4,4'-isopropilidendifenilo
Formula: C₁₉H₂₀O₄
Pto. Ebullición: 215°C
Número MDL: MFCD00026194
Núm. CAS: 10192-62-8
EINECS: 233-472-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency