1-Bencidrilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 1-(Diphenylmethyl)piperazine
B3760-5G B3760-25G
TCIAB3760-5GEA 60 EUR
TCIAB3760-5G TCIAB3760-25G
1-Bencidrilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Bencidrilpiperazina
Formula: C₁₇H₂₀N₂
MW: 252,36 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00038379
Núm. CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f1703d57f7f0f5d12c175924e1c65ae34eaee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C