2-Clorociclohexanona ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with hydroquinone (HQ) and calcium carbonate
TCIAC0965-25GEA
71
EUR
TCIAC0965-25G
2-Clorociclohexanona ≥96.0% (por GC) estabilizado
2-Clorociclohexanona
Formula:
C₆H₉ClO MW: 132,59 g/mol Pto. Ebullición: 107°C Pto. de fusión: 18…20 °C Pto. de inflamación: 82°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00001626 Núm. CAS: 822-87-7 EINECS: 212-505-5 ADR: 9, |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...