4-Clorofenilurea
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0162.07EA 1048 EUR
PROOMM0162.07
4-Clorofenilurea
4-Clorofenilurea
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Número MDL: MFCD00014788
Núm. CAS: 140-38-5
EINECS: 205-412-6