1-Boc-2-piperidona ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI EUROPE

Sinónimos: N-Boc-2-Piperidone,1-N-Boc-2-piperidone

B3788-5G
TCIAB3788-5GEA 61 EUR
TCIAB3788-5G
1-Boc-2-piperidona ≥95.0% (por GC)
1-Boc-2-piperidona
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD02179046
Núm. CAS: 85908-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62addaaf457913ebbc9f180a2302a525632bb7c7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR