1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol ≥80.0% (por GC) (contains ca. 10% Ethanol)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAT0791-10GEA 67 EUR
TCIAT0791-10G
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol ≥80.0% (por GC) (contains ca. 10% Ethanol)
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Formula: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00000441
Núm. CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/13/28994913.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %