1,1-Dibromoetano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Estabilización: Stabilised with copper chip
TCIAD0184-5GEA 122 EUR
TCIAD0184-5G
1,1-Dibromoetano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,1-Dibromoetano
Formula: Br₂HCCH₃
MW: 187,86 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –0,5 °C
Número MDL: MFCD00041719
Núm. CAS: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/87/28974587.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %