Triamterena
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP340EA 288 EUR
PROOBP340
Triamterena
Triamterena
Formula: C₁₂H₁₁N₇
MW: 253,27 g/mol
Pto. Ebullición: 573 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 316,1 °C
Número MDL: MFCD00006708
Núm. CAS: 396-01-0
EINECS: 206-904-3
Índice Merck: 12,09731