Hexanoato de isopentilo ≥97.0% (por GC) (contains 2-Methylbutyl Hexanoate)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAH0109-25MLEA
16
EUR
TCIAH0109-25ML
Hexanoato de isopentilo ≥97.0% (por GC) (contains 2-Methylbutyl Hexanoate)
Hexanoato de isopentilo
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186,29 g/mol Pto. Ebullición: 98°C Pto. de inflamación: 88°C |
Número MDL:
MFCD00027280 Núm. CAS: 2198-61-0 EINECS: 218-600-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of isomers) |