Sodio acetato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

Sinónimos: Acetato de sodio

PRLS85076.290EA 0 EUR
PRLS85076.290
Sodio acetato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR