Nicotinamida
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
PROOBP460EA 276 EUR
PROOBP460
Nicotinamida
Nicotinamida
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 127…128 °C
Densidad: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006395
Núm. CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Índice Merck: 12,06574