1-Cloro-4-etoxibenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC0239-25GEA 112 EUR
TCIAC0239-25G
1-Cloro-4-etoxibenceno ≥99.0% (por GC)
1-Cloro-4-etoxibenceno
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Número MDL: MFCD00058931
Núm. CAS: 622-61-7
EINECS: 210-747-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/92/28937292.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 16.0 to 19.0 deg-C