2-Cloro-4-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC2627-5GEA 73 EUR
TCIAC2627-5G
2-Cloro-4-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD04039345
Núm. CAS: 34941-91-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/69/28939669.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %