Azul de bromofenol
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
RC-026
RC-026EA 158 EUR
RC-026
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Pto. de fusión: 273 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429