Ácido o-acetilsalicílico
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido acetilsalicílico
, Aspirin®
, Ácido 2-acetoxibenzoico
PROOBP617EA
276
EUR
PROOBP617
Ácido o-acetilsalicílico
Ácido o-acetilsalicílico
Formula:
2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H MW: 180,16 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 138…140 °C Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002430 Núm. CAS: 50-78-2 EINECS: 200-064-1 Índice Merck: 13,00856 |
![]() |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...