1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H27783.03EA 273 EUR
H27783.03 H27783.MD
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester
Formula: C₁₃H₂₁BN₂O₃
MW: 264,13 g/mol
Pto. de fusión: 84…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037503
Núm. CAS: 1072944-26-3