N-Hydroxyurethane ≥85.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH0618-5GEA 88 EUR
TCIAH0618-5G TCIAH0618-1G
N-Hydroxyurethane ≥85.0% (by GC, total nitrogen)
N-Hydroxyurethane
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD00002108
Núm. CAS: 589-41-3
EINECS: 209-648-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/26/28970626.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 85.0 %