(R)-(+)-Pulegone para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18665.0010EA 134 EUR
8.18665.9999 8.18665.0010
(R)-(+)-Pulegone para síntesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Pulegone
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063000
Núm. CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 97 °C (15.99 mbar)
Vapor Pressure 0.16 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.4864 (20 °C, 589 nm)
Density 0.935 g/m3 (20 °C)