3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%

Atención

H32791.06EA 268 EUR
H32791.06 H32791.03
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458144
Núm. CAS: 56723-86-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR