N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Peligro
H33661.MDEA 32 EUR
H33661.MD H33661.03
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea
Formula: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,25 g/mol
Pto. de fusión: 238…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15525456
Núm. CAS: 49600-35-3