Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
11655.30EA 72.7 EUR
11655.30
Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), grado reactivo
Calcium perchlorate hydrate
Formula: Ca(ClO₄)₂·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015971
Núm. CAS: 13477-36-6
EINECS: 236-768-0
UN: 1455
ADR: 5.1,II