1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L11961.14EA 103 EUR
ABCRAB179366.0025 L11961.14
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluene
Formula: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Pto. Ebullición: 243…244 °C
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 0,860
Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026300
Núm. CAS: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3