4'-Hydroxyacetophenone oxime
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0042.12EA 1069 EUR
PROOMM0042.12
4'-Hydroxyacetophenone oxime
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formula: C₈H₉NO₂
Número MDL: MFCD00481697
Núm. CAS: 34523-34-7