Tetradecanophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT0804-5GEA 37 EUR
TCIAT0804-5G TCIAT0804-25G
Tetradecanophenone ≥98.0% (por GC)
Tetradecanophenone
Formula: C₂₀H₃₂O
Pto. Ebullición: 206°C
Número MDL: MFCD00008985
Núm. CAS: 4497-05-6
EINECS: 224-790-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/25/28994925.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency