Pentadecanophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP1903-5GEA
151
EUR
TCIAP1903-5G
Pentadecanophenone ≥98.0% (por GC)
Pentadecanophenone
Formula:
C₂₁H₃₄O |
Núm. CAS:
4669-04-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |