Hexanophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH0116-500GEA 514 EUR
TCIAH0116-500G TCIAH0116-25G
Hexanophenone ≥98.0% (por GC)
Hexanophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Número MDL: MFCD00009512
Núm. CAS: 942-92-7
EINECS: 213-394-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/81/28970181.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %