Hexanophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A14712.06EA 30.6 EUR
A14712.06 A14712.22 A14712.14
Hexanophenone ≥98%
Hexanophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 0,950
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009512
Núm. CAS: 942-92-7
EINECS: 213-394-6