Hexanophenone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO120720250EA 92.6 EUR
ACRO120720250 ACRO120720050
Hexanophenone 98%
Hexanophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 265,1 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 25…26 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009512
Núm. CAS: 942-92-7
EINECS: 213-394-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure