(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC1635-25GEA 69 EUR
TCIAC1635-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Número MDL: MFCD00274196
Núm. CAS: 17857-14-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/50/28938850.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C