Kaempferol hydrate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAK0018-1GEA 484.2 EUR
TCIAK0018-1G TCIAK0018-100MG
Kaempferol hydrate ≥97.0% (by HPLC)
Kaempferol hydrate
Formula: C₁₅H₁₀O₆·H₂O
Número MDL: MFCD00016938
Núm. CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/72/28972972.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Water max. 6.0 %