Kaempferol
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM11852-100EA 164 EUR
CAYM11852-100 CAYM11852-25 CAYM11852-50
Kaempferol
Kaempferol
Formula: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Número MDL: MFCD00016938
Núm. CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6