Kaempferol, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
420345-25EA
143
EUR
420345-25
Kaempferol, Millipore®
Kaempferol
Formula:
C₁₅H₁₀O₆ MW: 286,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016938 Núm. CAS: 520-18-3 EINECS: 208-287-6 |