Vincristine sulphate, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
677181-10EA
477
EUR
677181-10
Vincristine sulphate, Millipore®
Vincristine sulphate
Formula:
C₄₆H₅₈N₄O₁₄S MW: 923,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD00084729 Núm. CAS: 2068-78-2 EINECS: 218-190-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |