4-Amino-3,5-xylenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1860-25GEA 93 EUR
TCIAA1860-25G
4-Amino-3,5-xylenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3,5-xylenol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Número MDL: MFCD01741459
Núm. CAS: 3096-70-6
EINECS: 221-448-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/64/28929964.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 186.0 deg-C