4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO326400050EA 112 EUR
ACRO326400050
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 97%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60
Pto. de fusión: 126…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320687
Núm. CAS: 62790-50-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96.0 %