2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROONMIAP1375EA
347
EUR
PROONMIAP1375
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Formula:
C₈H₅Cl₃O₃ MW: 255,4825 g/mol |
Número MDL:
MFCD00053498 Núm. CAS: 575-89-3 EINECS: 209-394-0 |