Geranyl formate >55.0% (por GC) for perfumery
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAG0218-25MLEA 21 EUR
TCIAG0218-25ML
Geranyl formate >55.0% (por GC) for perfumery
Geranyl formate
Formula: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182,2594 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00021047
Núm. CAS: 105-86-2
EINECS: 203-339-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/58/28969858.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %