Hexadecyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC1053-25MLEA 51 EUR
TCIAC1053-25ML
Hexadecyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Hexadecyl chloroformate
Formula: C₁₇H₃₃ClO₂
MW: 304,8957 g/mol
Número MDL: MFCD00035954
Núm. CAS: 26272-90-2
EINECS: 247-578-2
UN: 3277
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/13/28938313.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %