3-Chloropropyl chloroformate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAC1983-25GEA
94
EUR
TCIAC1983-25G
3-Chloropropyl chloroformate ≥95.0% (por GC)
3-Chloropropyl chloroformate
Formula:
C₄H₆Cl₂O₂ Pto. de inflamación: 96°C |
Número MDL:
MFCD02093717 Núm. CAS: 628-11-5 EINECS: 425-770-9 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |