Bismuth(III) isopropoxide
Proveedor: Thermo Scientific
Warning
Packaged under argon.
43938.06
43938.06EA 676 EUR
43938.06
Bismuth(III) isopropoxide
Bismuth(III) isopropoxide
Formula: C₉H₂₁BiO₃
MW: 386,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00799065
Núm. CAS: 15049-67-9
UN: 3181
ADR: 4.1,III