3-Ethynyltoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAE0665-25GEA 304 EUR
TCIAE0665-25G TCIAE0665-5G TCIAE0665-1G
3-Ethynyltoluene ≥98.0% (por GC)
3-Ethynyltoluene
Formula: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD01318174
Núm. CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/98/28968098.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %