Methyl pentafluoropropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAP1352-25GEA 80 EUR
TCIAP1352-25G TCIAP1352-5G
Methyl pentafluoropropionate ≥98.0% (por GC)
Methyl pentafluoropropionate
Formula: C₄H₃F₅O₂
MW: 178,06 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 6°C
Número MDL: MFCD00000430
Núm. CAS: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/00/28992000.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %