DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM10005851-10EA
44
EUR
CAYM10005851-10
CAYM10005851-50
CAYM10005851-5
CAYM10005851-25
DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
Formula:
C₁₆H₂₄N₂O₃ MW: 292,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD00033992 Núm. CAS: 72298-63-6 |