Ethyl chlorofluoroacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC1467-25GEA 113 EUR
TCIAC1467-25G TCIAC1467-5G
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl chlorofluoroacetate
Formula: C₄H₆ClFO₂
MW: 140,54 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 23°C
Número MDL: MFCD00039333
Núm. CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/90/28938690.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %