D-(+)-Cellobiose
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11067000EA 83.5 EUR
EHERC11067000
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5